Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Round Packers, HDPE, Natural
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
33-400
38-400
53-400
Dimensione chiusura:
33-400 mm
38-400 mm
53-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Descrizione
- Pre-attached white polypropylene screw cap
- Foamed polyethylene cap liner
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | White |
| Materiale | Polyethylene |
| Finitura collo | 33-400 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Altezza (sistema metrico) | 77 mm |
| Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Foam |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Vedi altri risultati |