Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Round Packers, HDPE, Natural
Codice prodotto. p-44972 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Finitura collo:
33-400
38-400
53-400
Dimensione chiusura:
33-400 mm
38-400 mm
53-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 12405502
Marca: DWK Life Sciences 209672
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With good chemical resistance
  • Pre-attached white polypropylene screw cap
  • Foamed polyethylene cap liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore White
Materiale Polyethylene
Finitura collo 33-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap