Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Reusable PVC Coliwasas and Accessories
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Coliwasa Sampler
Extension and Connector
Lunghezza (sistema metrico):
1.21 m
1.82 m
Lunghezza (sistema imperiale):
4 ft.
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Extension and Connector |
| Capacità (sistema imperiale) | 25.6 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 760 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Clear PVC reusable coliwasas |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.21 m |