Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Codice prodotto. 12432571 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 12432571
Marca: DWK Life Sciences 220975
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
  • Ideal for lab or field applications, the bottle's non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
  • Bottles are manufactured from soda lime glass that conforms to USP Type III requirements
  • 8, 16 and 32oz Boston Round style
  • 80oz and 4L with jug handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Rivestimento Plastisol
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 2.9 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Black
Certificazione/Conformità USP Type III
Altezza (sistema metrico) 172 mm
Product Type Safety-coated Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Screw Cap