Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles with PTFE Faced Rubber Lined Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- Ideal for lab or field applications, the bottle's non-slip coating allows for greater ease and stability when handling wet or dry
- Bottles are manufactured from soda lime glass that conforms to USP Type III requirements
- 8, 16 and 32oz Boston Round style
- 80oz and 4L with jug handle
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 oz., 500mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Rivestimento | Plastisol |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.9 in. |
| Materiale | Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Certificazione/Conformità | USP Tipo III |
| Altezza (sistema metrico) | 172 mm |
| Vedi altri risultati |