Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Media Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- USP Type I clear borosilicate glass
- Plastisol coating for safety
- Provided with graduations and writing patch
- 33-430 screw cap can be purchased separately
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità | 8.45 oz., 250 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Rivestimento | Plastisol |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.63 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Product Type | Media Bottle |
| Vedi altri risultati |