Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Media Bottles
Codice prodotto. p-43407 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 12492501
Marca: DWK Life Sciences 219455
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Create a safe work environment with Wheaton Safety Coated Bottles. If a bottle is accidentally broken, the PVC based plastisol coating on the outside of bottle retains the contents long enough for proper disposal.
  • USP Type I clear borosilicate glass
  • Plastisol coating for safety
  • Provided with graduations and writing patch
  • 33-430 screw cap can be purchased separately
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.22 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4,22 once
Rivestimento Plastisol
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.16 in.
Materiale Borosilicate Glass
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 119 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.68 in.
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Screw Cap