Learn More
DWK Life Sciences Flaconi per campioni
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
Ideal for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field. Wheaton™ Snap Cap Sample Bottles are manufactured from Wheaton™ 800 soda lime clear glass that conforms to USP Type III requirements.
- Packaged in corrugated trays with partitions
- Pre-attached low density polyethylene snap caps
- Available in a range of capacities and cap sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.86 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass (Type 3) |
| Colore chiusura | naturale |
| Certificazione/Conformità | USP Tipo III |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 39 mm |
| Product Type | Sample Bottle |
| Vedi altri risultati |