Learn More
DWK Life Sciences Flaconi per campioni
Codice prodotto. 10370245 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
12 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 10370245
Marca: DWK Life Sciences 225538
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field. Wheaton™ Snap Cap Sample Bottles are manufactured from Wheaton™ 800 soda lime clear glass that conforms to USP Type III requirements.
  • Packaged in corrugated trays with partitions
  • Pre-attached low density polyethylene snap caps
  • Available in a range of capacities and cap sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 0.8 oz., 24 mL
Capacità (sistema metrico) 24 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.8 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.1 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Natural
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 30 mm
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Tipo di chiusura Snap