Learn More
DWK Life Sciences Flaconi per campioni
Codice prodotto. p-41568 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
12 mL
24 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 10208884
Marca: DWK Life Sciences 225532
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for collecting, storing and exhibiting samples in the lab or field. Wheaton™ Snap Cap Sample Bottles are manufactured from Wheaton™ 800 soda lime clear glass that conforms to USP Type III requirements.
  • Packaged in corrugated trays with partitions
  • Pre-attached low density polyethylene snap caps
  • Available in a range of capacities and cap sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.1 once, 4 ml
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 0.9 in.
Materiale Vetro
Colore chiusura naturale
Altezza (sistema metrico) 27 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 22 mm
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Tipo di chiusura A scatto