Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack with Crimp Top Finish and Marking Patch
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Borosilicate glass vial with 300 μL glass limited volume insert
- Insert is fused to vial to prevent needle damage
- Crimp top seal
- Writing patch on all vials
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 300.0 mL |
| Setto | PTFE, Rubber |
| Volume (sistema imperiale) | 0.1 dr. |
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Vedi altri risultati |