Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 125mL Separatory Funnel With PTFE Stopcock
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Volume.: 125mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E438 Type I |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for a wide range of organic chemistry experiments, superior in vacuum and radioactive applications |
| Numero giunto | 19/22 |
| Quantità | 1 Case |
| Valvola di chiusura | PTFE |
| Product Type | Separatory Funnel |