Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47mm 100mL Glass Funnel
Codice prodotto. 12604833 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12604833
Marca: DWK Life Sciences 419410
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
Da utilizzare con (applicazione) Designed to handle up to 1000mL of liquid for analysis of particulate or microbiological contamination
Diametro (sistema metrico) disco 47mm
Porosità Coarse
Dimensione del poro 40 to 60μm
Product Type Funnel