Learn More
DWK Life Sciences Fiale per conservazione criogenica CryoELITE™
Codice prodotto. p-3963956 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Natural
Pink
Red
White
Yellow
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Marking Spot:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11561355
Marca: DWK Life Sciences W985915
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
The unique manufacturing design of the CryoELITE vial creates more cap to vial surface contact for an absolute seal. The freestanding vial accommodates an optional 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert (Mfr. No. W985880); which provides a unique identifier for permanent traceability. The bar code bottom insert; which can be purchased separately, easily press fits into the bottom of the vial. The vial bottom format provides unrestricted sample viewing and allows for automated scanning of bar code especially when used with the Wheaton KeepIT-100™ Freezer Box (Mfr. No. W651700 Series). This results in exceptional cap seal performance exceeding DOT standards by an average of 35%, making the CryoELITE vial ideal for the transport of clinical samples. Caps and vials are made from low binding cryogenic, virgin polypropylene.
  • Made from cryogenic, radiation grade, virgin polypropylene
  • Seven different cap colors, Blue, Pink, Green, Yellow, Red, White, and Natural
  • Externally and internally threaded vials
  • Design results in pressure resistance performance well in excess of government standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Colore chiusura Natural
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.47 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 1.2 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Stile filo Internal
Stile della base Freestanding
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Quantità 500/Cs.
Certificazione/Conformità DOT, IATA
Tipo Cryogenic Vial
Marking Spot Yes
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.