Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Thread Headspace Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Setto:
PTFE/Silicone
Colore (guarnizione):
White/Transparent Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- For use with CTC Analytics Systems requiring magnetic closures
- Also compatible with modern Agilent, Perkin Elmer and Tekmar autosamplers that do not require transports
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | White/Transparent Blue |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Tipo | Screw Cap |