Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa For Unlined Aluminum Seals
Codice prodotto. p-76367 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.7 in.
1.1 in.
Colore:
Gray
Red
Materiale:
PTFE-faced Butyl
PTFE-faced Silicone
Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11738719
Marca: DWK Life Sciences 224172
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For unlined aluminum seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Materiale PTFE-faced Silicone
Quantità 1 Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For unlined aluminum seals
Dimensione chiusura 13 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm