Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie e flaconcini per siero
Codice prodotto. 10424292 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 mL
60 mL
100 mL
125 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Codice prodotto. 10424292
Marca: DWK Life Sciences 223760
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These bottles have exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers.
  • Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Compliance
Soddisfano i requisiti della classe A della United States Pharmacopeia (USP) per il vetro di tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.17 once, 5 ml
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.17 oz.
Colore Ambra
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 23 mm