Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie e flaconcini per siero
Codice prodotto. 10464672 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 mL
60 mL
100 mL
125 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Codice prodotto. 10464672
Marca: DWK Life Sciences 223764
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These bottles have exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers.
  • Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
  • Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Compliance
Soddisfano i requisiti della classe A della United States Pharmacopeia (USP) per il vetro di tipo I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.7 oz., 50 mL
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.7 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.69 in.
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Diametro (sistema metrico) 43 mm