Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie e flaconcini per siero
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 mL
60 mL
100 ml
125 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Descrizione
These bottles have exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers.
- Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
- Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
- Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Compliance
Soddisfano i requisiti della classe A della United States Pharmacopeia (USP) per il vetro di tipo I.
Specifica
Specifica
| Capacità | 3.38 once, 100 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.04 in. |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.74 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 52 mm |