Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per siero
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
20.0 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
Descrizione
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
- Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
- Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
- Withstand extreme temperature variations
- Necks finished for aluminum crimp seals
- Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
- Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Compliance
Il vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili soddisfa gli standard ASTM™ tipo 1, classe A e USP tipo 1
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.51 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 10.0 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di liofilizzazione, confezionamento, campionamento e crioessiccazione |
| Volume (sistema imperiale) | 2.7 dr. |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Vedi altri risultati |