Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per siero
Codice prodotto. 10472752 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
20.0 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
Codice prodotto. 10472752
Marca: DWK Life Sciences 223683
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Compliance
Il vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili soddisfa gli standard ASTM™ tipo 1, classe A e USP tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 2.0 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di liofilizzazione, confezionamento, campionamento e crioessiccazione
Volume (sistema imperiale) 0.5 dramme
Product Line Wheaton
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E438, tipo I, Classe A
Tipo Serum Vial