Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per siero
Codice prodotto. 10532313 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
10.0 ml
20.0 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 144
Codice prodotto. 10532313
Marca: DWK Life Sciences 223686
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Compliance
Il vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili soddisfa gli standard ASTM™ tipo 1, classe A e USP tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Materiale Vetro borosilicato
Volume (sistema metrico) 10.0 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di liofilizzazione, confezionamento, campionamento e crioessiccazione
Volume (sistema imperiale) 2.7 dr.
Product Line Wheaton
Volume (sistema metrico) totale 10 mL
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Certificazione/Conformità USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Classe A
Tipo Serum Vial