Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18275435 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Vials/Pk.
150 Vials/Pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 169
pezzi 225
Codice prodotto. 18275435
Marca: DWK Life Sciences™ WUBB10MLCTEP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.51 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.79 in.
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 10 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Volume (sistema imperiale) 0.34 oz.
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità 150 Vials/Pk.
Certificazione/Conformità USP tipo I
Tipo Serum Vial
Marking Spot No