Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200004181 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Vials/Pk.
150 Vials/Pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 169
pezzi 225
Codice prodotto. 18215435
Marca: DWK Life Sciences™ WUBB2MLATEP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.28 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 2 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Volume (sistema imperiale) 0.07 oz.
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 225 Vials/Pk.
Certificazione/Conformità USP tipo I
Tipo Serum Vial
Marking Spot No