Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles
Codice prodotto. 11561275 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11561275
Marca: DWK Life Sciences 353266
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
  • For use with orbital or reciprocating shakers
  • Baffles improve aeration and mixing for microbial and bacterial cultures
  • Break resistant lip for use with stopper, cotton plug or film cover
  • Pinched neck design to reduce splashing on flasks with 4 baffles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Style: Shaker
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.4 in.
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orbital or reciprocating shakers
Altezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Altezza (sistema metrico) 29.2 cm
Stile collo Pinched
N. per custodia Case of 1
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Con frangiflutti
Diametro (sistema metrico) esterno 16.4 cm