Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro Shorty Vials™ preordinati in scatola™: senza tappi
Codice prodotto. 10282381 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
6 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10282381
Marca: DWK Life Sciences 224823
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Come in convenient Lab File partitioned trays
Offering a variety of uses ranging from sample storage to freeze-drying.
  • Clear vials made from borosilicate glass
  • Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
  • Shorty Vials feature a low profile for greater stability and less dead volume
  • Caps sold separately
  • Vials and caps are autoclavable
  • Selected items fit M-T Vial File™—polystyrene trays with partitions that provide an easy way to inventory samples or to store empty vials
Clear Vials
  • Made from low extractable borosilicate glass to provide superior chemical resistance
  • Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 19 mm
Materiale Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Volume (sistema metrico) 6 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni variabili dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1.6 dr.
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Certificazione/Conformità USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Classe A