Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro Shorty Vials™ preordinati in scatola™: senza tappi
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
6 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
Come in convenient Lab File partitioned trays
Offering a variety of uses ranging from sample storage to freeze-drying.
- Clear vials made from borosilicate glass
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Shorty Vials feature a low profile for greater stability and less dead volume
- Caps sold separately
- Vials and caps are autoclavable
- Selected items fit M-T Vial File™—polystyrene trays with partitions that provide an easy way to inventory samples or to store empty vials
Clear Vials
- Made from low extractable borosilicate glass to provide superior chemical resistance
- Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili |
| Volume (sistema metrico) | 4 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni variabili dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.08 dr. |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Vedi altri risultati |