Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro Shorty Vials™ preordinati in scatola™: senza tappi
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 ml
6 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
pezzi 200
Beskrivning
Come in convenient Lab File partitioned trays
Offering a variety of uses ranging from sample storage to freeze-drying.
- Clear vials made from borosilicate glass
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Shorty Vials feature a low profile for greater stability and less dead volume
- Caps sold separately
- Vials and caps are autoclavable
- Selected items fit M-T Vial File™—polystyrene trays with partitions that provide an easy way to inventory samples or to store empty vials
Clear Vials
- Made from low extractable borosilicate glass to provide superior chemical resistance
- Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 19 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili |
| Volume (sistema metrico) | 4 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni variabili dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1.08 dr. |
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering