Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Caps for Wheaton E-Z™ Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Red
Yellow
Material (Liner):
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone with Slit
PTFE/Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Closure Type: Snap Cap
- Material: Polyethylene
- Size: 11mm (0.433 in.)
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 1000/Cs. |
| Dimensione chiusura | 11 mm |