Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Codice prodotto. 10226863 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fit 0.3 and 1mL V-Vials
Fit 2, 3, 5, and 10mL V-Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10226863
Marca: DWK Life Sciences 903061
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Magnetic stir bar for use with NextGen™ V Vials™
  • Made from PTFE
  • Place stir bar in vial and use with magnetic stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fit 0.3 and 1mL V-Vials
Materiale PTFE
Quantità 6
Forma Triangle