Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fit 0.3 and 1mL V-Vials
Fit 2, 3, 5, and 10mL V-Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Made from PTFE
- Place stir bar in vial and use with magnetic stirrer
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fit 0.3 and 1mL V-Vials |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 6 |
| Forma | Triangle |