Learn More
DWK Life Sciences Vaschette di colorazione e accessori
Codice prodotto. 10264732 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Impugnatura per vetrini
Vaschetta di colorazione Coplin
Conteggio vetrini:
5
5 vetrini singoli in verticale o 10 vetrini accoppiati dorso contro dorso
Materiale:
Polipropilene
Vetro sodico-calcico
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10264732
Marca: DWK Life Sciences 900470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Staining Jars and Accessories
Coplin Staining Jar:
  • Made from soda-lime glass
  • 60mL capacity
Polypropylene Slide Grip:
  • Allows for easy and safe transfer of five slides
  • Fits into Wheaton Coplin staining jars
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Glass
Forma del fondo Round
Capacità (sistema metrico) 65 mL
Materiale Vetro sodico-calcico
Tipo Vaschetta di colorazione Coplin
Da utilizzare con (applicazione) Colorazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vaschette di colorazione Coplin Wheaton
Conteggio vetrini 5 vetrini singoli in verticale o 10 vetrini accoppiati dorso contro dorso
Dimensioni (L x P) 1.02 x 1.02 pollici (2.6 x 2.6 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 2.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.6 cm
Depth (English) Inside 3.54 in.
Profondità (sistema metrico) 90 mm
Depth (Metric) Inside 9 cm