Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stainless Steel Scoop
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Sturdy 302 stainless-steel construction
- Length: 24cm (9.5 in.)
- Scoop Depth: 2.54cm (1 in.)
Specifica
Specifica
| Product Type | Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for sampling powders, slurries, soils and more |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 cm |