Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard Opening Glass Vials
Codice prodotto. 12432591 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Pk.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12432591
Marca: DWK Life Sciences 223682
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made with Type I Borosilicate glass
  • 1.5mL (0.05 oz.)
  • 12 dia. x 32mm H (0.47 dia. x 1.26 in. H)
  • 11mm (0.43 in.) Crimp Top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Volume (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 11 mm