Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Standard Opening Glass Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Pk.
1000 Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 1.5mL (0.05 oz.)
- 12 dia. x 32mm H (0.47 dia. x 1.26 in. H)
- 11mm (0.43 in.) Crimp Top
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Volume (sistema imperiale) | 0.05 oz. |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 1000 Cs. |
| Dimensione chiusura | 11 mm |