Learn More
DWK Life Sciences Coperchi e tappi per ampolle Wheaton Vacule™
Autoclavable screw caps, without liner
Marca: DWK Life Sciences W240509
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Descrizione
- Autoclavable
- Open top caps provide access with a syringe
Specifica
Chiusura con tappo a vite senza rivestimento | |
N/A | |
Fenolico | |
Ampolle Vacule |
Da 15 a 425 | |
Sì | |
Nero |