Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Locking Flange Septa
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Provide airtight covers
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 3.3 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Serum bottles and vials |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Materiale | Chlorobutyl Rubber |
| Product Type | Locking Flange Septa |