Learn More
DWK Life Sciences Tappi per bottiglie e flaconcini per siero
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Provide airtight covers
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liofilizzazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto a bottiglie e flaconcini per siero con imboccatura con diametro interno da 1.3 cm., diametro esterno da 2 cm |
| Durezza | 50 al durometro |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Materiale | Butile |
| Product Type | Tappo per liofilizzazione a 3 alette |