Learn More
DWK Life Sciences Tappi per bottiglie e flaconcini per siero
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni multiperforazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm |
| Durezza | 40 al durometro |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Rosso |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo per manicotto |