Learn More
DWK Life Sciences Tappi per bottiglie e flaconcini per siero
Codice prodotto. 11718929 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11718929
Marca: DWK Life Sciences 224100020
Protezione ermetica
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni multiperforazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 0.5 cm e diametro esterno di 1.1 cm
Durezza 40 al durometro
Autoclavabile
Colore Rosso
Diameter (Metric) Bottom 5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo per manicotto