Learn More
DWK Life Sciences Tappi per bottiglie e flaconcini per siero
Codice prodotto. 12442641 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12442641
Marca: DWK Life Sciences 224100320
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione ermetica
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Multi-puncture applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of serum bottles and vials
Durezza 40 Durometer
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Materiale Rubber
Product Type Sleeve Stopper