Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: 2-Leg Stoppers
Codice prodotto. 10452242 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Tappo per liofilizzazione a 2 alette
Materiale:
Butile
Gomma
Miscela di clorobutile isoprene
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10452242
Marca: DWK Life Sciences 224100192
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide airtight covers
  • Flange-type, straight plug stoppers are secured with aluminum crimp seals (06-406-11B)
  • Three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 2 cm
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Liofilizzazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm
Durezza 50 al durometro
Autoclavabile
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Materiale Miscela di clorobutile isoprene
Product Type Tappo per liofilizzazione a 2 alette