Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Straight Plug Stopper
Codice prodotto. 10036671 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Grigio
Red
Materiale:
Butile
Gomma
Gomma butilica/isoprenica
Diametro (sistema metrico):
13 mm
30 mm
20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10036671
Marca: DWK Life Sciences 224100330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide airtight covers
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Serum bottles and vials
Durezza 40 al durometro
Autoclavabile
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 15 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo dritto