Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: 2-Leg Stoppers
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Tappo per liofilizzazione a 2 alette
Materiale:
Butile
Gomma
Miscela di clorobutile isoprene
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Provide airtight covers
- Flange-type, straight plug stoppers are secured with aluminum crimp seals (06-406-11B)
- Three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications (06-447E, 06-451-56)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liofilizzazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto a bottiglie e flaconcini per siero con imboccatura con diametro interno da 1.3 cm., diametro esterno da 2 cm |
| Durezza | 45 al durometro |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Rosso naturale |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo per liofilizzazione a 2 alette |