Learn More
DWK Life Sciences Coperchi e tappi per ampolle Wheaton Vacule™
Codice prodotto. 11734199 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Grigio
Red
Rosso
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
20 mm
Materiale:
Chlorobutyl-Isoprene
FEP
Gomma
Rubber
Product Type:
Straight Plug Stopper
Tappo dritto
Tappo verticale
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11734199
Marca: DWK Life Sciences 224100070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides maximum sealing for vials with straight-wall glass finishes. Wheaton™ Straight Plug Rubber Stoppers are manufactured from the highest quality raw materials.
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes/colors
  • Manufactured to yield exceptional dimensional stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ampolle Vacule
Colore Rosso
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo dritto