Learn More
DWK Life Sciences Coperchi e tappi per ampolle Wheaton Vacule™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Grigio
Red
Rosso
Diametro (sistema metrico) esterno:
13 mm
20 mm
Materiale:
Chlorobutyl-Isoprene
FEP
Gomma
Rubber
Product Type:
Straight Plug Stopper
Tappo dritto
Tappo verticale
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes/colors
- Manufactured to yield exceptional dimensional stability
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacule Ampules |
| Colore | Gray |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Chlorobutyl-Isoprene |
| Product Type | Straight Plug Stopper |