Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
7 mm
13 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Autoclavable
- Low level of extractables
- Complies with US, European and Japanese Pharmacopeias
- Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber can cause problems
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Lyophilization |
| Durezza | 47 Shore A |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 13 mm |
| Materiale | Bromobutyl Rubber |
| Product Type | Straight Plug Stopper |