Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
Codice prodotto. 12407371 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.83 m
3.66 m
5.49 m
Lunghezza (sistema imperiale):
6 ft.
12 ft.
18 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12407371
Marca: DWK Life Sciences 990450
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
  • Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
  • Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Subsurface Sampler
Include 1000mL narrow mouth sample bottle, cap
Materiale testa Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Finitura Golden alodine
Certificazione/Conformità EPA
Lunghezza (sistema imperiale) 18 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 5.49 m