Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali conici
Codice prodotto. 10329461 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.033 once, 1 ml
0.16 once, 5 ml
0.1 once, 3 ml
0.5 once, 15 ml
Diameter (English) Outside:
0.43 in.
0.51 in.
0.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
5.11 in.
8.66 in.
8.7 in.
8.74 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.92 in.
3.38 in.
3.66 in.
4.48 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10329461
Marca: DWK Life Sciences 358133
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Improved design with longer tapered surface on both the mortar and pestle
La superficie conica consente la riduzione dimensionale iniziale, seguita dal passaggio attraverso la sezione cilindrica per la fase di omogeneizzazione finale. L'efficienza di frantumazione è maggiore, con un tempo ridotto rispetto ai modelli Tenbroeck e Potter-Elvehjem. Quando il pestello si trova “sul fondo” del mortaio, la distanza è uniforme ed è compresa tra .004 pollici e .006 pollici (tra 0.1 e 0.15 mm).
  • Omogeneizza tessuti connettivi tra cui tessuti cardiaci, muscolari, polmonari, cutanei e vegetali
  • In vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili conforme ai requisiti ASTM Tipo I, Classe A e USP Tipo I
  • I componenti intercambiabili evitano la seccatura di dover unire i pezzi giusti
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.033 once
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.10 a 0.15 mm
Autoclavabile
Diameter (English) Outside 0.43 in.
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Diameter (Metric) Outside 11 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'omogeneizzazione di tessuto cardiaco, muscolare, polmonare, cutaneo e vegetale
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 1.92 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 8.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 222 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 49 mm
Materiale Vetro borosilicato
Capacità 0.033 once, 1 ml