Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinizing Flasks
Codice prodotto. 10306952 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
150 mL
300 mL
700 mL
Dimensione chiusura:
24 mm
38 mm
51 mm
Graduated:
No
Yes
Dimensioni filo:
400
430
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10306952
Marca: DWK Life Sciences 355392
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Deep fluted sides enhance agitation
  • Manufactured from low-extractable borosilicate glass
  • Excellent quality and low extractables
  • Deep-skirted rubber-lined screw caps
  • Available graduated or ungraduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Style: Erlenmeyer Trypsinizing
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Used for forming cell suspensions through Trypsin digestion of connective Proteins
Dimensioni filo 430
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Tipo di chiusura Screw
Dimensione chiusura 24 mm